Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
10975.BWEA 1800 DKK
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈28.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545