Kobber ≥99.5%, turnings, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
23055.232EA 533 DKK
23055.232 23055.298
Kobber ≥99.5%, turnings, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kobber
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %