Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44550.G1 44550.G5
44550.G1EA 1750 DKK
44550.G1 44550.G5
Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545