Kobber ≥99.5% (metals basis), shot 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44213.36 44213.A3 44213.22
44213.36EA 1320 DKK
44213.36 44213.A3 44213.22
Kobber ≥99.5% (metals basis), shot 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Kobber
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545