Kobber ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 2540 DKK
43238.G6 43238.H2
Kobber ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Kobber
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545