Kobber, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
42777.GTEA 491 DKK
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
Kobber, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Kobber
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545