Kobber ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 10 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
42689.18 42689.30
42689.18EA 569 DKK
42689.18 42689.30
Kobber ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 10 µm
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545