Kobber, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40907.FL
40907.GT
40907.HB
40907.FLEA
1860
DKK
40907.FL
40907.GT
40907.HB
Kobber, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Kobber
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Molekylvægt: 63.55 g/mol Kogepunkt: 2595 Smeltepunkt: 1083 Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |