Kobber ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.675 mm (0.027 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40374.CU 40374.CV 40374.RR
40374.CUEA 1270 DKK
40374.CU 40374.CV 40374.RR
Kobber ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.675 mm (0.027 in)
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈241g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545