Kobber, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39713.WP 39713.WQ
39713.WPEA 862 DKK
39713.WP 39713.WQ
Kobber, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Kobber
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545