Kobber ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
39682.06 39682.14 39682.22
39682.06EA 1140 DKK
39682.06 39682.14 39682.22
Kobber ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red brown Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545