Kobber 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38381.FF 38381.FI 38381.GH
38381.FFEA 787 DKK
38381.FF 38381.FI 38381.GH
Kobber 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545