Kobber ≥99.99% (metals basis), shot oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36686.36 36686.A3
36686.36EA 1360 DKK
36686.36 36686.A3
Kobber ≥99.99% (metals basis), shot oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
Kobber
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545