Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36398.BW 36398.CB
36398.BWEA 1160 DKK
36398.BW 36398.CB
Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545