Kobber ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14126.BY 14126.CQ
14126.BYEA 1190 DKK
14126.BY 14126.CQ
Kobber ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.83g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545