Kobber ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13376.CU 13376.RR
13376.CUEA 3960 DKK
13376.CU 13376.RR
Kobber ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈569g/10x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545