Kobber ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
12754.DJEA 2630 DKK
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
Kobber ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈25.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545