Kobber ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11444.DO 11444.HT
11444.DOEA 2240 DKK
11444.DO 11444.HT
Kobber ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545