Kobber ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
11070.30 11070.A1 11070.D9
11070.30EA 629 DKK
11070.30 11070.A1 11070.D9
Kobber ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Kobber
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545