Kobber ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10970.G6 10970.H2 10970.H6
10970.G6EA 979 DKK
10970.G6 10970.H2 10970.H6
Kobber ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Kobber
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0044g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545