Kobber ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10954.FI 10954.GB 10954.HC
10954.FIEA 820 DKK
10954.FI 10954.GB 10954.HC
Kobber ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Kobber
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈22.4g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545