Kobber ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10953.18 10953.30 10953.A1
10953.18EA 2080 DKK
10953.18 10953.30 10953.A1
Kobber ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545