Kobber 99+% (metals basis), turnings
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10161.18 10161.30 10161.A1
10161.18EA 309 DKK
10161.18 10161.30 10161.A1
Kobber 99+% (metals basis), turnings
Kobber
Purity: 99+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Long, thin, coiled strands Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545