Kobber ≥99.9% (metals basis), shot 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10159.36 10159.A3
10159.36EA 863 DKK
10159.36 10159.A3
Kobber ≥99.9% (metals basis), shot 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545