Kobber ≥99.5% (metals basis), powder -40/+100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
00908.36 00908.A3
00908.36EA 889 DKK
00908.36 00908.A3
Kobber ≥99.5% (metals basis), powder -40/+100 mesh
Kobber
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02545