Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00098.G2 00098.G6
00098.G2EA 965 DKK
00098.G2 00098.G6
Kobber ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.87g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545