Kobber ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00095.FI
00095.GB
00095.FIEA
1490
DKK
00095.FI
00095.GB
Kobber ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Kobber
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈2.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Molekylvægt: 63.55 g/mol Kogepunkt: 2595 Smeltepunkt: 1083 Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |