Kobber 99+%, turnings
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
317912500
317910010
ACRO317912500EA
509
DKK
ACRO317912500
ACRO317910010
Kobber 99+%, turnings
Kobber
Formel:
Cu Kogepunkt: 2595 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 1083 °C Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Metallic turnings |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |