Kobber 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
207691000
207695000
207690025
ACRO207691000EA
307
DKK
ACRO207691000
ACRO207695000
ACRO207690025
Kobber 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
Kobber
Formel:
Cu Kogepunkt: 2595 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 1083 °C Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Rust brown Metallic shots |
Particle size | 1 to 10 mm |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |