Kobber 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
207691000 207695000 207690025
ACRO207691000EA 307 DKK
ACRO207691000 ACRO207695000 ACRO207690025
Kobber 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
Kobber
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1083 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %