Kobber 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 229 DKK
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
Kobber 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
Kobber
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm