Jod 99,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA, resublimed
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
24757.187EA 765 DKK
24757.187 24757.234 24757.291
Jod 99,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA, resublimed
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253.81 g/mol
Kogepunkt: 184.3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114
Massefylde: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test