Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
24755.181EA 611 DKK
24755.181 24755.294 24755.460
Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253.81 g/mol
Kogepunkt: 184.3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114
Massefylde: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %