Jod, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04763.0050 1.04763.0500
1.04763.0050EA 2020 DKK
1.04763.0050 1.04763.0500
Jod, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253.81 g/mol
Kogepunkt: 184.3
Smeltepunkt: 114
Massefylde: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,05036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material