Jod Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, sublimated, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 668.45 DKK
1.04761.0100 1.04761.0500
Jod Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, sublimated, Supelco®
Jod
Certistain farvestoffer til mikroskopi er testet for deres kemiske sammensætning og især for deres funktionelle anvendelse i overensstemmelse med strenge specifikationer.
  • Farvestofferne sikrer konsistente farvningsresultater.
Formel: I₂
Kogepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,05036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid