Jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1118.0100EA 0 DKK
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jod
Formel: I₂
Kogepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %