Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 1240 DKK
1.01948.0050 1.01948.0250
Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Bromine
Formel: Br₂
Molekylvægt: 159.81 g/mol
Kogepunkt: 58.7
Smeltepunkt: –7.2 °C
Massefylde: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN nummer: 1744
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,01378