Brom 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
402841000
402845000
402840010
ACRO402841000EA
418
DKK
ACRO402841000
ACRO402845000
ACRO402840010
Brom 99+%, extra pure
Bromine
Formel:
Br₂ Molekylvægt: 159.81 g/mol Kogepunkt: 58.7 Smeltepunkt: –7.2 °C Massefylde: 3.111 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010896 CAS-nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN nummer: 1744 ADR: 8 I Merck Index: 13,01378 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chlorine (Cl) | ≤500 ppm |
Iodine (I) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |