Tellur ≥99.99% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
43450.09 43450.18
43450.09EA 804 DKK
43450.09 43450.18
Tellur ≥99.99% (metals basis), pulver -325 mesh
Tellurium
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
Kogepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273