Tellur ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11073.18 11073.30
11073.18EA 1210 DKK
11073.18 11073.30
Tellur ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Tellurium
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
Kogepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN nummer: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273