Tellur ≥99.9999% (metals basis), klumper typ. 12 mm (0.47 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10758.18 10758.30
10758.18EA 3260 DKK
10758.18 10758.30
Tellur ≥99.9999% (metals basis), klumper typ. 12 mm (0.47 in)
Tellurium
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
Kogepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN nummer: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273