Tellur 99+% (trace metals basis), pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
420020100 420021000
ACRO420020100EA 251 DKK
ACRO420020100 ACRO420021000
Tellur 99+% (trace metals basis), pulver
Tellurium
Formel: Te
Kogepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %