Tellur 99.8% (trace metals basis), pulver -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 1280 DKK
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Tellur 99.8% (trace metals basis), pulver -200 mesh
Tellurium
Formel: Te
Kogepunkt: 990 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %