Selen ≥99.5% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 1210 DKK
10601.06 10601.18 10601.30
Selen ≥99.5% (metals basis), pulver -325 mesh
Selenium
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formel: Se
Kogepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217 °C
Massefylde: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134090
CAS-nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572