Selen ≥99.999% (metals basis), amorphous shot 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00290.18 00290.30
00290.18EA 1020 DKK
00290.18 00290.30
Selen ≥99.999% (metals basis), amorphous shot 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Selenium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formel: Se
Kogepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217 °C
Massefylde: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134090
CAS-nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572