Selen 99+%, pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
419271000
419275000
ACRO419271000EA
1020
DKK
ACRO419271000
ACRO419275000
Selen 99+%, pulver
Selenium
Formel:
Se Kogepunkt: ∼685 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 217 °C Massefylde: 4,81 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134090 CAS-nummer: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN nummer: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Dark grey to black Powder |
Assay | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.5 % |
Copper (Cu) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤500 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Sulfur (S) | ≤500 ppm |