Selen 99.5+%, pulver 200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
198070500 198072500 198070010
ACRO198070500EA 664 DKK
ACRO198070500 ACRO198072500 ACRO198070010
Selen 99.5+%, pulver 200 mesh
Selenium
Formel: Se
Kogepunkt: 685 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 217 °C
Massefylde: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134090
CAS-nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.50 %
Particle size ≤200 mesh
Arsenic (As) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Mercury (Hg) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Tellurium (Te) ≤1000 ppm