Phosphor, rød stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with stabiliseret
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07270.0100 8.07270.0500 8.07270.2500
8.07270.0100EA 282 DKK
8.07270.0100 8.07270.0500 8.07270.2500
Phosphor, rød stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Phosphor
Formel: P
Massefylde: ∼2,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133771
CAS-nummer: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN nummer: 1338
ADR: 4.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 590 °C
Molar Mass 30.97 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid