Antimon, pulver
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
9258.1
9258.2
ROTH9258.1EA
0
DKK
ROTH9258.1
ROTH9258.2
Antimon, pulver
Antimony
Formel:
Sb |
MDL Number:
MFCD00134030 CAS-nummer: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN nummer: 2871 ADR: 6.1,III |