Antimon ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 525 DKK
14640.03 14640.06 14640.14
Antimon ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Molekylvægt: 121.76 g/mol
Kogepunkt: 1637
Smeltepunkt: 630
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN nummer: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733